Imprimer
Cytomètres de flux de la plateforme CytoFLEX
Fournisseur: Beckman Coulter
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B53010 B53011 B53012 B53016 B53000 B53001 B53002 B53003 B53004 B53005 B53006 B53007 B53008 B53009 B53013 B53014 B53018 B53037 B96622 C02944 B75408 B75811 B75812 B78557 B78558 B78559 B78560 C02945 C02946 B78561 B96618 B96619 B96620 B96621 C02948 C00445 C00446 C02949 C11183 C11184 C01158 C01159 C01160 C01161 C02947 C11185 C11186
BECMB53010EA 0 EUR
BECMB53010 BECMB53011 BECMB53012 BECMB53016 BECMB53000 BECMB53001 BECMB53002 BECMB53003 BECMB53004 BECMB53005 BECMB53006 BECMB53007 BECMB53008 BECMB53009 BECMB53013 BECMB53014 BECMB53018 BECMB53037 BECMB96622 BECMC02944 BECMB75408 BECMB75811 BECMB75812 BECMB78557 BECMB78558 BECMB78559 BECMB78560 BECMC02945 BECMC02946 BECMB78561 BECMB96618 BECMB96619 BECMB96620 BECMB96621 BECMC02948 BECMC00445 BECMC00446 BECMC02949 BECMC11183 BECMC11184 BECMC01158 BECMC01159 BECMC01160 BECMC01161 BECMC02947 BECMC11185 BECMC11186
Cytomètres de flux de la plateforme CytoFLEX
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Flow Cytometers
Le cytomètre de flux de la plateforme CytoFLEX est un système révolutionnaire présentant une excitation et une émission optimales, minimisant la perte de lumière et maximisant la sensibilité.
  • Excellente sensibilité (80 nm) permettant l’analyse de nanoparticules, y compris de vésicules extra-cellulaires, de virus etc.
  • Vaste ensemble de filtres de passe-bande repositionnables
  • Flexibilité de la mise à niveau en ajoutant des paramètres supplémentaires
  • Logiciel intuitif pour faciliter l’analyse multicolore
La plateforme CytoFLEX est divisée en plusieurs versions à travers trois modèles. Un instrument se caractérise par les lasers qui le composent. Chaque instrument est proposé dans un certain nombre de configurations, déterminées par le nombre de canaux activés par chaque laser. Choisissez la configuration et le nombre de paramètres nécessaires immédiatement, et activez des paramètres supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution des besoins du laboratoire. Chaque instrument comprend un ensemble complet de filtres passe-bande repositionnables. Déplacez les filtres vers les canaux activés en fonction des longueurs d'onde à détecter. Des filtres passe-bande supplémentaires non standard sont disponibles pour une flexibilité encore plus grande des analyses.
CytoFLEX offre jusqu'à trois lasers et 13 canaux fluorescents pour répondre à la plupart des besoins de base en matière de cytométrie en flux.
- Série Violet-Blue-Rouge (VB-R), entièrement activée à partir d'un laser et de quatre couleurs, activation de couleurs supplémentaires et mise à niveau ultérieure, jusqu'à trois lasers et 13 couleurs.
- Comprend 15 filtres passe-bande
Les modèles CytoFLEX S offrent jusqu'à quatre instruments laser à la communauté des chercheurs, élargissant ainsi la palette de fluorochromes pour les applications spéciales. Quatre séries différentes sont disponibles.
- Ces quatre séries sont les suivantes : Violet-Bleu-Jaune-Vert-Rouge (V-B-J-R),Proche UV-Violet-Bleu-Rouge (P-V-BR), Proche UV-Violet-Bleu-Jaune Vert(P-V-B-J), Violet-Bleu-Rouge-IR (V-BR-I)
- Activez seulement deux lasers et quatre couleurs, puis effectuez une mise à niveau ultérieure dans la série, jusqu'à quatre lasers et 13 couleurs.
- Comprend 15 filtres passe-bande selon la série choisie
Les modèles CytoFLEX LX apportent à la communauté de chercheurs jusqu'à six instruments laser fournissant jusqu'à 21 canaux fluorescents. Deux séries différentes sont disponibles, en fonction du choix du laser UV ou du proche UV.
- Deux séries sont disponibles en fonction de votre choix du laser UV ou du proche UV : UV-Violet-Bleu-Jaune-Vert-Rouge-IR (UV-B-J-R-I) et proche UV-Violet-Bleu-Jaune-Vert-Rouge-IR (NV-B-J-R-I)
- Activez seulement quatre lasers et 14 paramètres de couleur ou activez la totalité des six lasers pour 21 paramètres de couleur.
- Comprend 23 filtres passe-bande selon la série choisie
Spécifications supplémentaires :
- Taux d'acquisition nominal : 30000 événements par seconde avec tous les paramètres configurés
- Traitement du signal : Système entièrement numérique avec affichage des données sur sept décades
- Débit des échantillons : Débits fixes : 10, 30 et 60 μl/min et débit personnalisé Mode de contrôle de 10 à 240 μl/min par incréments de 1 μl.
- Comptage absolu : Étalonnage gravimétrique pour les comptages absolus au sein du logiciel CytExpert.
- Logiciel : Trois modes d'installation différents sont disponibles en fonction du niveau de sécurité requis : Mode par défaut sans connexion de l'utilisateur, Mode de gestion des utilisateurs et - Mode de gestion des enregistrements électroniques, qui fournit des outils facilitant la conformité avec 21 CFR Partie 11.
- Automatisation : Une API (interface de programmation d'applications) est disponible pour l'intégration de l'automatisation.
- Les performances de diffusion sont optimisées pour résoudre les lymphocytes, monocytes et granulocytes humains ainsi que les nanoparticules.
- Un chargeur de plaques est disponible en option pour supporter les plaques à 96 puits plats et profonds (hauteur maximale de 45,5 mm, diamètre minimal du fond du puits de 5,8 mm).