Ces cadenas Brady SafeKey en nylon sont les meilleurs cadenas pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité.
- Légers, avec une structure rainurée pour une bonne adhérence
- Idéals pour les applications et installations électriques
- La clé ne se libère qu'après la fermeture de la serrure
- Recommandés pour la plupart des applications de verrouillage en intérieur
- Gravure possible sur la face avant, la face arrière, le côté gauche ou le côté droit, et/ou sur la clé
- Dispositif de retenue de la clé (la clé ne se libère qu'après le verrouillage de l'anse)
- Non conducteurs
La nouvelle conception et le mécanisme de clé innovant vous offrent plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier le verrouillage sécurisé. Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique, permettant de protéger les employés contre les décharges lorsque la clé est insérée. Le mécanisme de verrouillage comprend six goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction.
Ces cadenas sont légers et résistants aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré qui facilite l'adhérence et la manipulation. La clé et le corps de cadenas sont de couleur assortie, ce qui permet d'identifier rapidement la bonne clé pour une serrure précise.
Informations de commande: Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux.
Informations de livraison: Chaque cadenas est fourni avec une clé.