Imprimer
Rubans de transfert adhésifs, ATG 924, Scotch®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
924EU-12MM 924EU-19MM
MMMA924EU-12MMEA 1110 EUR
MMMA924EU-12MM MMMA924EU-19MM
Rubans de transfert adhésifs, ATG 924, Scotch®
Rubans adhésifs
Appliquez le ruban de transfert adhésif Scotch® ATG 924 pour diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. Ce ruban de film de transfert est un adhésif acrylique sensible à la pression à enroulement inversé sur une doublure en papier kraft densifié. À utiliser avec les applicateurs d'adhésif Scotch® ATG.
  • Fournit une liaison propre et permanente aux matériaux légers
  • Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux ultraviolets (UV)
  • Adhère au contact et fonctionne sur une variété de substrats ou de combinaisons de matériaux
  • Ne laisse aucun désordre, aucun résidu et aucune odeur
  • Longueur: 33 m
  • Matériau du dos de la bande de transfert
Ce ruban de film de transfert est un excellent ruban adhésif à usage général, offrant une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux ultraviolets. Il se lie au contact lorsqu'il est livré via le système ATG. Une application contrôlée de l'adhésif est délivrée pendant que la doublure s'enroule dans l'applicateur ATG. Le système de ruban ATG est un remplacement économique des rivets, agrafes, vis, boulons ou adhésifs liquides, et est plus sûr que les adhésifs thermofusibles. Il est polyvalent, pratique, rapide et facile à utiliser.