Dichlorométhane, anhydre ≥99.7% (par GC) stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'Amylène
Dans une ampoule sous argon
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formule:
CH₂Cl₂ Point d'ébullition: 39…40 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 1,325 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6063 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | 99.7% min |
Water Content (Karl Fischer Titration) | 0.01% max |
Residue on Evaporation | 3 ppm max |