Paraformaldéhyde 32% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Formule:
(CH₂O)n |
Numéro MDL:
MFCD00133991 Numéro CAS: 30525-89-4 UN: 2209 ADR: 8,III Indice Merck: 14,7025 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Clear colorless |
Form | Liquid |
Ash | ≤0,01% (Paraformaldehyde content) |
Comment | Starting material RNase and DNase free |
Concentration | 30,4 to 32% (Formaldehyde) |
Trace Metal | Iron (Fe) ≤2,0% (Paraformaldehyde content) |