Imprimer
Paraformaldéhyde 8% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Polyoxymethylene
Dans une ampoule sous argon
47347.9L 47347.9M
47347.9LEA 55.3 EUR
47347.9L 47347.9M
Paraformaldéhyde 8% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Paraformaldéhyde
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Formule: (CH₂O)n
Point de fusion: 123
Point éclair: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Indice Merck: 13,07096
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0.01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 7.5 to 8% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2.0% (Paraformaldehyde content)