Imprimer
Polypropylèneglycol, M.W. 1200
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
47361.30 47361.18
47361.30EA 74.8 EUR
47361.30 47361.18
Polypropylèneglycol, M.W. 1200
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8