Imprimer
Ruban de masquage Washi 244, Scotch®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
244-18MM 244-24MM 244-36MM 244-48MM
819-0118EA 14.9 EUR
819-0118 819-0119 819-0120 819-0121
Ruban de masquage Washi 244, Scotch®
Rubans adhésifs
Il est fourni avec un support en papier lisse jaune et un adhésif synthétique de 0,085 mm d'épaisseur. Ce ruban est particulièrement résistant aux UV, et est étanche.
  • Excellente résistance aux UV pour une utilisation en extérieur (max. six semaines)
  • Retrait propre, même après six semaines de la plupart des surfaces
  • Bords de peinture ultra-plats et matériau de support extrêmement fin
  • Résiste au saignement de la peinture
  • S'enlève facilement après chauffage, sans laisser de résidus
  • Résistant à la température jusqu'à 100 °C pendant 30 minutes
This tape can be used for a wide range of masking applications, especially for where UV resistance and clean removal is required.