Imprimer
Bande d'étanchéité extrême 4411N
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4411N
MMMA4411NEA 74.9 EUR
MMMA4411N
Bande d'étanchéité extrême 4411N
Rubans adhésifs
Il s'agit d'un ruban acrylique simple, neutre, d'une épaisseur de 1 mm, hautement conformable, avec un support ionomère haute performance. Il est spécifiquement conçu pour fournir des résultats professionnels en cas d'exposition extérieure à la lumière directe du soleil, ainsi que de températures et d'humidité extrêmes, tout en créant un joint efficace sur un joint, une couture ou une pénétration existants. Il fait partie de la gamme professionnelle industrielle, qui est fournie dans un blister avec des descriptions multilingues.
  • Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants ainsi qu'à l'exposition à des températures élevées
  • L'adhésif collant adhère au contact pour une liaison immédiate sans temps de séchage, suintement ou nettoyage
  • Aucun résidu collant sur les mains
  • Le support ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques
  • Peut être peint, s'harmonise avec les surfaces adjacentes
  • Permet de sceller les joints, les coutures ou les pénétrations
  • Résultats de scellement professionnels, même à l'extérieur
Solution idéale pour l'étanchéité "du toit à la garniture" et l'étanchéité autour des fixations mécaniques du toit des véhicules commerciaux, éliminant le besoin de grandes quantités de mastics liquides. Il est très collant et répond aux besoins d'une grande variété d'applications d'étanchéité difficiles. En tant que ruban à revêtement unique, l'étanchéité est généralement réalisée en " surscellant " un joint ou une pénétration existante, par opposition aux applications de " scellement entre surfaces " généralement réalisées avec un ruban à double revêtement, un joint ou un produit d'étanchéité/adhésif liquide. L'adhésif acrylique utilisé dans le ruban d'étanchéité extrême est fabriqué à partir de la même plateforme technologique que les rubans VHB™.
Ce ruban adhésif sensible à la pression offre des performances exceptionnelles pour les applications d'étanchéité difficiles. Le support en film ionomère est très solide, tout en étant flexible et résistant à l'abrasion. Il est conformable pour créer un joint efficace sur les contours, les bords, les rivets et les têtes de vis. L'adhésif acrylique épais est très souple et possède d'excellentes propriétés de scellement ainsi qu'une bonne durabilité en extérieur. Il est conçu pour adhérer fortement au film ionomère de façon à ce que des joints de ruban se chevauchant puissent être réalisés tout en maintenant un joint solide et efficace. Il crée des joints étanches à l'eau et adhère au contact de nombreux substrats sans temps de séchage, ni coulure, ni suintement, ni nettoyage. Ce ruban peut être peint pour que sa couleur s'harmonise avec celle des surfaces adjacentes, et il résiste aux températures extrêmes du soleil, de la pluie et de la neige.