Imprimer
Ruban universel bidirectionnel à filaments 8959, Scotch®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8959-50MM 8959-75MM
MMMA8959-50MMEA 25.6 EUR
MMMA8959-50MM MMMA8959-75MM
Ruban universel bidirectionnel à filaments 8959, Scotch®
Rubans adhésifs
This is a tough box-sealing tape with exceptional adhesion that also resists nicks, abrasions, moisture, scuffing, and center seam splitting in both longitudinal and horizontal directions.
  • Filaments down the length and across the width for extra security; tape is difficult to hand-tear in any direction
  • Fiberglass filaments run in bi-directional pattern, providing high tensile strength across the width and length of the tape
  • Resists nicks, abrasions, moisture, and scuffing
  • Aggressive adhesive sticks to fiberboard and other substrates
  • Transparency provides clear visibility of box graphics, printing, and illustrations
Extreme tape for extreme applications. Designed as a high-performance specialty packaging tape, this combines a strong polypropylene backing reinforced with continuous bi-directional glass yarn filaments and a synthetic rubber resin adhesive. This heavy-duty tape is specifically formulated to provide good adhesion to a wide variety of surfaces, including metal, plastic, and fiberboard. A multi-layer synthetic rubber adhesive system prevents delamination while protecting the tape from shearing. It is an ideal choice for high strength box reinforcing, heavy-duty sealing, shipping, splicing, and palletizing.
Conçu pour être résistant, ce ruban est renforcé par des fils de verre continus dans les directions longitudinale et transversale, ainsi que par un support en polypropylène orienté biaxialement. L'adhésif en caoutchouc synthétique à plusieurs niveaux empêche la délamination de la fibre de verre du support. Les marques, code-barres et autres graphiques peuvent être lus à travers le ruban translucide. Utilisez les rubans de cerclage en fibre de verre lorsque la résistance est essentielle. Il est idéal pour sécuriser les charges et sceller les emballages pour l'expédition et la manutention. Les utilisateurs industriels et commerciaux comprennent les fabricants et les distributeurs de produits alimentaires et de boissons, d'articles de sport, de tuyauterie, de fabrications métalliques, de pièces automobiles et de meubles. Les applications comprennent la fermeture et le scellement de boîtes, l'emballage, le maintien, le cerclage et le regroupement général. Appliquer à l'aide d'un distributeur portatif ou d'un distributeur fixe à longueur définie.
Force d'adhérence - gamme de 109 N/100 mm