Chloroforme, Hydranal™ solubilisant pour le titrage Karl Fischer, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorométhane
Formule:
CHCl₃ Poids moléculaire: 119.38 g/mol Point d'ébullition: 60…62 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –63 °C Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 3 III REACH: 05-2114614906-45 Indice Merck: 13,02160 |
|
Résultats des tests de spécification
Suitability (for KF-titration) | test passed |
Assay of water | Max. 0.01 % |
Number Of Samples | Min. 2 |