Imprimer
Éthanol, pur pour la biologie moléculaire (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
E7024-2.5L E7024-4X2.5L E7024-500ML
HONCE7024-2.5LEA 566 EUR
HONCE7024-2.5L HONCE7024-4X2.5L HONCE7024-500ML
Éthanol, pur pour la biologie moléculaire (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Éthanol
Ethyl Alcohol , Pure 200 Proof (UVST)
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C
Densité: 0,790…0.791 g/cm3
Point éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm