Pyridine, anhydre ≥99.8% pour applications nécessitant une faible teneur en eau, sur tamis moléculaires <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Azabenzene, Azine
Conditionné dans un flacon avec septum.
Formule:
C₅H₅N Poids moléculaire: 79.1 g/mol Point d'ébullition: 115 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –42 °C Densité: 0.98 g/cm3 (20 °C) Point éclair: 20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011732 Numéro CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3 II Indice Merck: 13,08060 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0050 % |