Imprimer
Acétone, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
65830-18L-RC 65830-7L
HONC65830-18L-RCEA 428 EUR
HONC65830-18L-RC HONC65830-7L
Acétone, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 55…57 °C
Point de fusion: -95.4
Densité: 0.79 g/cm3
Point éclair: –17 °C
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying