n-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Point d'ébullition: 66…69 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0,660…0.668 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 95.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |