Acide L(+)-ascorbique 99.7-100.5% (oxydimétrique) ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
Formule:
C₆H₈O₆ Poids moléculaire: 176.13 g/mol Point d'ébullition: 553 Densité: 1.65 g/cm3 |
Numéro MDL:
MFCD00064328 Numéro CAS: 50-81-7 Indice Merck: 13,00837 |
|
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (oxidimetric) | 99.7 - 100.5 % |
Specific rotation (a) 20/D | 20.5 - 21.5 ° |
Spec.rotation (a) 25/D | 20.5 - 21.5 ° |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.1 % |
Sulfated ash | Max. 0.05 % |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Oxalic acid | Max. 0.2 % |
Related substances (HPLC) | complying |
Appearance of the solution | complying |