Imprimer
Phénol 99.0-100.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phénique
33517H-500G 33517H-1KG
HONC33517H-500GEA 208 EUR
HONC33517H-500G HONC33517H-1KG
Phénol 99.0-100.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Poids moléculaire: 94.11 g/mol
Point d'ébullition: 181.1 °C
Point de fusion: 40,9 °C
Densité: 1.05 g/cm3
Point éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 99.5 - 100.5 %
Assay 99.0 - 100.5 %
Congealing - Freezing Point min. 40.5 °C
Boiling range 180 - 181 °C
Non-volatile matter max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) max. 0.2 %
Iron (Fe) max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.0005 %
o-cresol (GC) max. 0.05 %
m-Cresol (GC) max. 0.05 %
p-Cresol (GC) max. 0.05 %
Sensitivity as microanalytical reagent complying
Acidity complying
Clearness of the solution complying
Appearance of the solution complying