Imprimer
1,4-Dioxanne, anhydre 99.80%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Dioxanne, Glycoléthyléther
Conditionné sous argon.
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 72 EUR
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioxanne, anhydre 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioxanne
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formule: C₄H₈O₂
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.034
Point éclair: 12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm