Imprimer
FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701620 701624 701626 701622
219-0000EA 40.5 EUR
219-0000 219-0002 219-0003 219-0001
FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™
Scellés Films de scellage
Feuille adhésive Seal-R-film™ pour cacheter béchers, flacons et autres récipients.
  • Offre une protection contre l'évaporation, les fuites et la contamination
  • Facile à poser grâce à son élasticité de 300%
  • Chaque rouleau est pourvu du numéro de lot
La feuille adhésive est extensible au triple de sa longueur initiale. Ainsi, Seal-R-film™ épouse toutes les formes de contenant, même irrégulières. Dans un souci de traçabilité, le numéro de lot est mentionné sur chaque rouleau. Le cutter BRAND est conçu pour couper des rouleaux d'une largeur de 50 et 100 mm avec efficacité et économie; il permet aussi de les ranger proprement.
Specifications:
- Épaisseur: 0,14 +/- 0,02mm
- Toxicité: non toxique
- Point de fusion: > 66°C (151°F)
- Point d'ébullition: > 288°C (550°F)
- Plage de température d'utilisation en continu: –20 °C à 46 °C
- Elasticité (25°C): 300%
- Résistance à la traction (25°C): 1,5 MPa
Perméabilité au gaz sur 24 h à température ambiante avec une presssion de 0,1 MPa:
- CO2 (dioxide de carbone) < 1000 cm³/m²
- O2 (oxygène) < 350 cm³/m²
- Perméabilité à la vapeur d'eau < 0,8 g/m²
Résistance chimique:
- Acide hydrochlorique (HCL) 36,5% - résistant
- Acide sulfurique (H2SO4) 98% - résistant
- Acide nitrique (HNO3) 95% - résistant*
- Péroxyde d'hydrogène (H202) 30% - résistant
- Hydroxyde de sodium (NaOH) 22% - résistant
- Ammoniac (NH3) 28% - résistant
- Chlorure de sodium (NaCl) 20% - résistant
- Permanganate de potassium (KMnO4) 5% - résistant*
- Solution iodine 0,1 mol/l - résistant*
- Méthanol - résistant
- Éthanol - résistant
- Isopropanol - résistant
* Coloration brune