Imprimer
Demi-masque respiratoire réutilisable, diaphragme parlant, série HF-800SD, Secure Click™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HF-801SD HF-802SD HF-803SD
111-2506EA 89.2 EUR
111-2506 111-2507 111-2508
Demi-masque respiratoire réutilisable, diaphragme parlant, série HF-800SD, Secure Click™
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ Secure Click™ est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : Petit, moyen et grand. Ces respirateurs sont tous livrés avec un diaphragme parlant en option.
  • Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouche à quatre flux au monde
  • La vérification de l'étanchéité par bouton-poussoir aide à renforcer la confiance que le respirateur est correctement scellé au visage
  • Le diaphragme parlant est conçu pour faciliter la communication pendant le travail
  • La nouvelle connexion Secure Click™ garantit que les filtres et les cartouches sont correctement installés
  • La conception du demi-masque à profil bas offre un large champ de vision et une compatibilité avec certains écrans de soudage et de meulage
  • Conception surmoulée pour un montage/démontage facile
  • Matériau en silicone avancé pour un confort accru et une plus grande durabilité
Les demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Secure Click™ série HF-800SD aident à protéger contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches et des filtres 3M™ Secure Click™ approuvés. Ces respirateurs sont livrés avec un diaphragme parlant en option pour faciliter la communication pendant le travail. Ils offrent plus de respirabilité et de confort grâce au premier système de cartouche à quatre flux au monde. Deux cartouches à double flux sur chaque respirateur se combinent pour créer quatre voies de circulation d'air pour une respiration plus facile. La nouvelle série 3M™ Secure Click™ est dotée d'une connexion cartouche/filtre rapide et simple qui fonctionne comme une ceinture de sécurité. Alignez simplement les connexions et poussez jusqu'à entendre un clic, et soyez sûr que les filtres et les cartouches sont correctement installés. Une vérification de l'étanchéité rapide et facile par l'utilisateur en une seule touche permet d'améliorer la confiance dans l'ajustement du respirateur.
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, ce respirateur aide à offrir un confort sans compromis. Un joint facial en silicone avec un pont nasal à joint flexible breveté offre une sensation plus douce pour plus de confort sur le visage de l'utilisateur. Les boucles de berceau de tête à réglage facile permettent aux porteurs de tirer sur les sangles pour les serrer et de presser les boucles pour les desserrer. Une soupape d'expiration aide à diriger l'air expiré et l'humidité vers le bas. Un matériau en silicone avancé est utilisé pour un confort accru et une plus grande durabilité.
Respirer des niveaux dangereux de particules, de gaz et de vapeurs peut être nocif pour la santé des travailleurs. Le respirateur réutilisable à demi-masque 3M™ Secure Click™ peut aider à réduire l'exposition à de nombreux contaminants lorsqu'il est correctement ajusté et utilisé avec des cartouches et des filtres 3M™ Secure Click™ approuvés.
Certifications: Les respirateurs sont conformes aux normes AS/NZS 1716:2012 et sont homologués CE. Tous les filtres et cartouches sont homologués CE.
Informations sur les accessoires: Ce demi-masque respiratoire peut être utilisé avec les cartouches de la série 3M™ Secure Click™ D8000 ainsi que les filtres des séries D3000 et D7000 contre une variété de gaz, de vapeurs et de particules dangereuses conformément aux approbations EN.
Informations de commande: Les demi-masques respiratoires réutilisables de la série HF-800SD ne sont pas compatibles avec les systèmes PAPR 3M™ ou les systèmes à adduction d'air 3M™.