Imprimer
Demi-masque respiratoire réutilisable, série HF-800, Secure Click™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HF-801 HF-803
111-2452EA 89.2 EUR
111-2452 111-2454
Demi-masque respiratoire réutilisable, série HF-800, Secure Click™
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : Petit, moyen et grand.
  • Greater breathability and comfort provided by the world's first quad-flow cartridge system
  • Push-button seal check helps bolster confidence that the respirator is properly sealed to the face
  • New Secure Click™ connection ensures filters and cartridges are installed properly
  • Low profile half-mask design offers a wide field of view, and compatibility with certain welding and grinding shields
  • Over-moulded design for easy assembly/disassembly
  • Advanced silicone material for increased comfort and greater durability
Les demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Secure Click™ série HF-800 aident à protéger contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches et des filtres 3M™ Secure Click™ approuvés. Ces respirateurs offrent une respirabilité et un confort accrus grâce au premier système de cartouche à quatre flux au monde. Deux cartouches à double flux sur chaque respirateur se combinent pour créer quatre voies de circulation d'air pour une respiration plus facile. De plus, la nouvelle série 3M™ Secure Click™ est dotée d'une connexion cartouche/filtre rapide et simple qui fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit tout simplement d'aligner les raccords et de pousser jusqu’à ce que vous entendiez un clic et que vous constatiez que les filtres et les cartouches sont correctement positionnés. Une vérification de l'étanchéité rapide et facile par l'utilisateur en une seule touche permet d'améliorer la confiance dans l'ajustement du respirateur.
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, ce respirateur aide à offrir un confort sans compromis. Un joint facial en silicone avec un pont nasal à joint flexible breveté offre une sensation plus douce pour plus de confort sur le visage de l'utilisateur. Les boucles de berceau de tête facilement ajustées permettent aux porteurs de tirer sur les sangles pour serrer et de presser les boucles pour les desserrer. Une soupape d'expiration aide à diriger l'air expiré et l'humidité vers le bas. Un matériau en silicone avancé est utilisé pour un confort accru et une plus grande durabilité.
Breathing hazardous levels of particles, gases and vapours can be harmful to worker's health. 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirators can help reduce exposure to many contaminants when properly fitted and used with approved 3M™ Secure Click™ cartridges and filters.
Certifications: Les respirateurs sont conformes aux normes AS/NZS 1716:2012 et sont homologués CE. Tous les filtres et cartouches sont homologués CE.
Informations sur les accessoires: Ce demi-masque respiratoire peut être utilisé avec les cartouches de la série 3M™ Secure Click™ D8000 ainsi que les filtres des séries D3000 et D7000 contre une variété de gaz, de vapeurs et de particules dangereuses conformément aux approbations EN.
Informations de commande: HF-800 series half-mask reusable respirators are not compatible with 3M™ PAPR systems or 3M™ supplied air systems.