Imprimer
Propylène carbonate ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
87076.290EA 29.76 EUR
87076.290 87076.460
Propylène carbonate ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Propylène carbonate
Formule: C₄H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid