Imprimer
Matériau de référence certifié, détermination du point d'éclair, méthode Pensky-Martens
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99112.230EA 292 EUR
99112.230 99113.230 99115.230 99152.001 99153.001 99154.001
Matériau de référence certifié, détermination du point d'éclair, méthode Pensky-Martens
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les matériaux de référence certifiés sont destinés à vérifier le point d'éclair des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et ses produits dérivés. Les étalons pour le point d'éclair PMCC (en coupelle fermée) sont testés et certifiés en conformité avec la norme ASTM D93 'Méthode pour la détermination du point d’éclair à l’aide de l’appareil Pensky-Martens en vase clos - Procédure A'.
  • Certifiés conformes avec les normes ISO 17025 et ISO 17034
  • Accréditation garante de sécurité au plus haut niveau, fournissant des données qui sont les plus fiables actuellement disponibles au niveau mondial
  • Toutes les données sont générées exclusivement par des laboratoires indépendants certifiés ISO 17025
  • Assurent une bonne corrélation inter-laboratoires
  • Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM / EN ou IP
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • Fournis en emballage inviolable conforme aux exigences UN, pour un maximum de sécurité
Ces MRC sont utilisés avec l'appareil Pensky-Martens en vase clos (ASTM D93, IP 34, ISO 2719).
Certifications: Normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le point d'éclair indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond au point d'éclair nominal: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.