Imprimer
Matériau de référence certifié pour l'indice de réfraction à 20, 25 et 30 °C
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
99184.001EA 414 EUR
99184.001 99184.100 99178.001 99178.100 99181.100 99181.001 99183.001 99183.100 99185.001 99185.100 99179.100 99179.001 99180.100 99180.001 99182.100 99182.001 99177.001 99177.100 99186.100 99186.001
Matériau de référence certifié pour l'indice de réfraction à 20, 25 et 30 °C
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Matériaux de référence certifiés (MRC) pour l'indice de réfraction, idéals pour vérifier et étalonner des réfractomètres à température contrôlée; chaque MRC délivre des valeurs certifiées pour des mesures d'indice de réfraction à 20, 25 et 30 °C.
  • Certifiés strictement conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • L'accréditation garantit le plus haut niveau de sécurité, fournissant les données certifiées les plus fiables au monde
  • Mesures à faible degré d'incertitude, assurant une précision maximale des données disponibles, ainsi que des résultats fiables
  • Disponibles en flacon unique en verre inviolable de 10 ml ou en lot de 5 par matériau (y compris un set de pipettes à usage unique)
  • Durée de conservation: 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
L'indice de réfraction est mesuré pour bon nombre de raisons; il est important pour bon nombre d'applications. C'est en effet un paramète qui fournit des informations précieuses sur la concentration de mélanges liquides (c'est-à-dire de tout mélange dissous), et sur la pureté et la limpidité de l'échantillon. Ceci est très utile quant à l'identification et quant au contrôle qualité.
De nombreuses industries utilisent les réfractomètres pour effectuer un contrôle qualité, notamment l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons, que ce soit de l'appareil portable de terrain au réfractomètre fixe de laboratoire, tels les réfractomètres Abbe ou appareils numériques automatiques. Les réfractomètres à température contrôlée sont idéals pour mesurer les indices de réfraction avec une extrême précision. Ils conviennent parfaitement aux champs d'application dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des boissons, les industries pharmaceutique, médicale et pétrochimique.
Certifications: UKAS ISO 17025 and ISO 17034.