Sufure, matériaux de référence certifiés, dans du kérosène inodore
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les MRC de sulfure sont destinés à l'étalonnage, la vérification ou l'utilisation dans des procédures de contrôle qualité visant à mesurer la quantité de sulfure dans des produits pétroliers.
- Certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
- Adaptés, entre autres, aux méthodes et protocoles d'essai: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
- Traçabilité complète selon les normes internationales et faibles degrés d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
- Fournis par unités de 100 ml, dans un emballage en verre inviolable, garantissant l'intégrité de l'échantillon
L'analyse quantitative du sulfure dans le pétrole brut, les produits pétroliers et les matières premières est d'une importance capitale pour être en conformité avec les organismes de réglementation et la législation; y contrevenir peut entraîner des amendes onéreuses.
Les techniques d'analyse pour déterminer le contenu en sulfure comprennent la chimie humide, la fluorescence des rayons X, la spectroscopie atomique, ainsi que diverses méthodes de combustion thermique, avec différentes limites de détection. Indépendamment de la technique employée, de solides données analytiques sont primordiales pour l'étalonnage et/ou la vérification.
Pratiques, ces étalons sont disponibles avec différentes concentrations, selon les critères à tester.
Certifications: ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS