Imprimer
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 97,5-102,5 Argentometric titration, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
89803-1G 89803-5G
89803-1GEA 41 EUR
89803-1G 89803-5G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 97,5-102,5 Argentometric titration, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
Poids moléculaire: 83.515 g/mol
Point de fusion: 151...154 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Argentometric Titration 97.5 - 102.5 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure