Imprimer
Sodium hydroxyde 1 M pour HPCE, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
79724-100ML 79724-500ML
79724-100MLEA 88.7 EUR
79724-100ML 79724-500ML
Sodium hydroxyde 1 M pour HPCE, Supelco®
Sodium hydroxyde
  • Useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • Provides convenient, fast, quantitative derivatisation
  • Converts free fatty acids into its sodium salts
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (form) Liquid
Titration (Molarity) 0.9 - 1.1 mol/l
UV-Absorption Values 260nm ≤ 0.5, 270nm ≤ 0.2
Test by UV Spectroscopy 280nm ≤ 0.03, 290nm ≤ 0.01, 500nm ≤ 0.01
Luminescence Corresponds to Requirements
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) Neat
Recommended Retest Period 84 Months