Imprimer
Kit d'alimentation et de déchets pour HPLC, V2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
307337 307447
SCTV307337EA 687 EUR
SCTV307337 SCTV307447
Kit d'alimentation et de déchets pour HPLC, V2.0
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Le set d'alimentation et d'élimination des déchets HPLC V2.0 est le kit ultime et universel de tous les composants nécessaires à l'alimentation en solvants et à l'élimination des déchets de tous les systèmes HPLC/UHPLC.
  • Sécurité pour l'alimentation en solvants et les déchets
  • Convient à tous les systèmes HPLC/UHPLC
  • Y compris les flacons de solvants et les conteneurs de déchets
  • Bloque les vapeurs de solvant
  • Protège votre système contre la contamination
  • Maintient la stabilité des mélanges de solvants
Le kit de sécurité relie fiablement les tuyaux et bloque les vapeurs dangereuses. Il comprend tous les composants nécessaires à l'alimentation (SafetyCaps, soupapes de ventilation et flacons de laboratoire) ainsi que les ustensiles nécessaires à l'élimination (SafetyWasteCap, filtre d'évacuation et bidon de déchets). De plus, tous les autres composants nécessaires à la configuration individuelle (raccords, connexions de tubes, bouchons d’obturation) sont également inclus.
Certifications: Protection contre les incendies selon UL-94.
Informations de commande: Tous les composants du kit peuvent être commandés séparément.
Informations de livraison: Le kit comprend :
4× SafetyCap III V2.0 GL 45
4× flacons en verre transparent de 1 litre GL 45
1× conteneur à déchets PE-HD de 5 litres GL 45
1× SafetyWasteCap V2.0 GL 45 (4× connexion ∅ 2,3 - 3,2 mm ; 1× connexion ∅ 6,4 - 9 mm)
10× bouchon d'obturation pour connexion capillaire
1× connecteur de tube coudé 9,5 - 10 mm
2× connecteur de tube droit 6 - 8 mm
1× filtre d'évacuation de taille M
5× raccord violet Ø 2,3 mm
5× raccord bleu Ø 3,2 mm
5× raccord jaune Ø 3,2 mm
5× raccord vert Ø 1,6 mm
Attention: Les filtres d'évacuation et les soupapes de ventilation ont une durée de vie de 6 mois.