Trichlorure de bore solution 11,0 - 13,0% (par alcalimétrie) dans le methanol, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides.
Formule:
BCl₃ Poids moléculaire: 117.17 g/mol Point d'ébullition: 12.4 Point de fusion: -107 Densité: 0.875...0.895 g/m³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011313 Numéro CAS: 10294-34-5 UN: 3286 ADR: 3 (6.1, 8) II Indice Merck: 12,01378 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Colorless |
Appearance (Form) | Liquid |
Titration | 11.0 - 13.0 % |
Titration (Method) | Alkalimetric |
Remarks on GC | Suitibility for GC derivatization complying |
Density D20/4 | 0.875 - 0.895 |
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Recommended Retest Period | 5 Months |