Imprimer
Gants industriels, ABERDEEN, TRIUS®
Fournisseur: TRIUS SAFETY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ABERDEEN/10 ABERDEEN/11 ABERDEEN/8 ABERDEEN/9
TRIUABERDEEN/10EA 154 EUR
TRIUABERDEEN/10 TRIUABERDEEN/11 TRIUABERDEEN/8 TRIUABERDEEN/9
Gants industriels, ABERDEEN, TRIUS®
Gants
Résistants aux chocs et à l'huile, les gants synthétiques coupés et cousus offrent une protection contre les chocs, les coupures et la graisse. La série ABERDEEN résout de nombreux problèmes tout en garantissant une grande visibilité.
  • Haute résistance aux coupures
  • Protection contre les chocs
  • Renfort paume et pouce
  • Résistant à l'huile
  • Haute visibilité
Les gants ABERDEEN sont conçus pour une utilisation en milieu humide et huileux, avec risques de coupure ou d'impact. Ce gant de protection est doté d'une paume en complexe 3 couches (cuir synthétique/protection coupure/textile enduit nitrile), d'un dos en textile haute visibilité résistant aux coupures et oléofuge avec protection contre les chocs, et d'un poignet Hyprene® hautement respirant. Ils sont lavables et durables.
Certifications: EN 388:2016 (2X44EP)
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Lot de 5 paires.
Attention:
Commander maintenant