Imprimer
Acide oxalique dihydraté ≥99.5% (par manganométrie), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
33506H-25KG 33506H-1KG 33506H-500G 33506H-5KG
HONC33506H-25KGEA 3540 EUR
HONC33506H-25KG HONC33506H-1KG HONC33506H-500G HONC33506H-5KG
Acide oxalique dihydraté ≥99.5% (par manganométrie), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126.07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Densité: 1.65 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) Min. 99.5 %
Loss on drying (vacuum) 28 - 30 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Sulfated ash Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
IR spectrum complying