n-Heptane ≥98.5% (par GC), Réactif de Laboratoire
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Point de fusion: –90,5 °C Densité: 0,69 g/cm3 (15 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Indice Merck: 13,04679 |
|
Résultats des tests de spécification
Refractive Index | n20/D 1.387 (lit.) |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.385 - 1.389 |
Vapor Pressure | 83 mmHg ( 37.7 °C) |
Explosion Limit | 7 % |
Vapor Density | 3.5 (vs air) |