Imprimer
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubateurs réfrigérés avec la technologie Peltier
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
390-1351EA 4070 EUR
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubateurs réfrigérés avec la technologie Peltier
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Les incubateurs refroidis par la technologie Peltier se caractérisent par une excellente stabilité et uniformité de la température. Ils ont un bon rendement énergétique et sont respectueux de l'environnement, avec un faible niveau sonore, et ils fonctionnent presque sans vibrations car aucun compresseur n'est installé. Pas de déshumidification des échantillons en raison de la chambre fermée. Ces modèles, à convection forcée, offrent une plage de température comprise entre 0 et +70 °C (max. 20 °C en dessous de la température ambiante) et sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable (DIN 1.4301) et d'un boîtier en acier inoxydable, d'une porte extérieure pleine et d'une porte intérieure en verre. Les modèles PREMIUM disposent d'un menu intuitif et d'un logiciel facile à utiliser et d'un port USB pour le téléchargement de données sur une clé USB et pour le chargement des programmes. Ils peuvent être connectés à un réseau Ethernet ou Wi-Fi pour un contrôle à distance depuis n'importe quel ordinateur, et les utilisateurs peuvent recevoir des notifications sur les paramètres sélectionnables par e-mail.
  • Contrôleur multifonction à microprocesseur avec écran tactile couleur de 7", donnant une vue d'ensemble des paramètres réglés et actuels pendant le fonctionnement.
  • Contrôle d'accès par mot de passe et fonction administrateur permettant de gérer cinq comptes utilisateurs.
  • 40 mémoires de programmes utilisateurs, permettant de modifier rapidement et facilement les paramètres pendant un programme en cours.
  • Profil de la température/durée à plusieurs segments (jusqu'à 100) avec rampes variables
  • Minuterie de 1 minute à 366 jours ou fonctionnement continu
  • Fonction réglable de retardement du démarrage et fonction en boucle
  • Un thermostat de sécurité réglable de classe 3.3 (DIN 12880) protège les échantillons et l'incubateur en cas de surchauffe ou de sous-température.
Tous les modèles ont une porte extérieure pleine et une porte intérieure en verre. Ils sont équipés d'un port d'accès de 30 mm, d'une serrure de porte et d'un éclairage LED interne. Les modèles INCU-Line IL 56PR et IL 112PR sont empilables (2×IL 56PR ou 2×IL 112PR sans kit d'empilage supplémentaire). Il est possible de placer l'IL 56PR au-dessus de l'IL 112PR. Les modèles IL 240PR ne sont pas superposables.
Les fonctions de sécurité incluent des alarmes de température sonores et visuelles, un système de contrôle des coupures de courant, une alarme d’ouverture de la porte, une alarme de panne du capteur de température et une fonction d'auto-diagnostic.
Les unités sont équipées du logiciel de contrôle Premium qui garantit la conformité aux normes BPL grâce aux paramètres de protection par mot de passe, l'enregistrement des événements et la mémoire interne capable de stocker jusqu'à 10000 enregistrements de données pour chaque utilisateur (stocké pendant un maximum de 12 mois). Les utilisateurs peuvent voir les valeurs sur l'écran ou sur un PC sous forme de tableau ou de graphique.
Informations sur les accessoires: Les étagères de rechange standard ont une charge de travail maximale de 25 kg par étagère. Les étagères en acier inoxydable renforcé en option pour les unités IL 240PR ont une charge de travail maximale de 100 kg par étagère. La charge maximale de la chambre est indiquée dans les spécifications.
Informations de livraison: Les modèles sont fournis avec deux ou trois (IL 240PR) étagères en fil d'acier inoxydable, les clés de la serrure (2 pièces), le certificat de test du fabricant à 37 °C, un câble Ethernet, un manuel d'instructions multilingue et le logiciel Premium Control (téléchargeable de la mémoire interne sur une clé USB).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.