Imprimer
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation, HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dinitro-4-fluorobenzène
73177-10X1G 73177-1G
73177-10X1GEA 317 EUR
73177-10X1G 73177-1G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation, HPLC, Supelco®
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃FN₂O₄
Poids moléculaire: 186.1 g/mol
Point d'ébullition: 296
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
Indice Merck: 13,04199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&vid=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&prid=web&clid=SAPDAM