Imprimer
Magnesium ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3,5-Tris[10-(1-adamantyl)-7,9-dioxo-6,10-diazaundecyl]benzene, ETH 5506
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
63112-10MG 63112-100MG
63112-10MGEA 1170 EUR
63112-10MG 63112-100MG
Magnesium ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Magnesium ionophore VI
Lipophilic magnesium-selective ionophore (log PTLC=8.5) with sufficient selectivity for Mg2+ against the main interfering cations for serum measurements.
Cdt: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₆₃H₉₆N₆O₆
Poids moléculaire: 1033.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD01867417
Numéro CAS: 151058-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09096dd4708b56e47d923dfc45548236331d232e&vid=25dffe7713b51325b544cc5964b6756db442384c&prid=web&clid=SAPDAM