Imprimer
Aminoferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ferrocenylamine
07379-1G 07379-250MG
07379-1GEA 1000 EUR
07379-1G 07379-250MG
Aminoferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Aminoferrocene
Formule: C₁₀H₂FeN
Poids moléculaire: 191.97 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03844760
Numéro CAS: 1273-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251d8621b12a0e8e3f624085efef00bfb8a78cfe&vid=d329680f80913fd1ae3ab7fdf94c2ac3327c8248&prid=web&clid=SAPDAM