Imprimer
Nitrate Ionophore VI, Selectophore™, Funtion tested ionophore, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
07295-100MG 07295-10MG 07295-500MG
07295-100MGEA 974 EUR
07295-100MG 07295-10MG 07295-500MG
Nitrate Ionophore VI, Selectophore™, Funtion tested ionophore, Supelco®
Nitrate Ionophore VI
Ionophore for online monitoring of nitrate obtains superior characteristics over all existing nitrate ionophores.
Nitrate ionophore VI may be used in polyvinyl chloride/dioctylsebacate (PVC/DOS) matrix using a highly sensitive piezoresitive silicon oxide cantilevers for determination of nitrates in soil.
Cdt: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone
Formule: C₂₈H₆₀N₄O₄
Poids moléculaire: 516.80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16652520
Numéro CAS: 1196157-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52148a998ee9948ae7d4c569ea8ecfd15b38067e&vid=1953d8c4be3bff497aab3e6e4464279b68e8246e&prid=web&clid=SAPDAM