Imprimer
Bis(1-butylpentyl) adipate ≥98.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
02150-25ML 02150-5ML
02150-25MLEA 402 EUR
02150-25ML 02150-5ML
Bis(1-butylpentyl) adipate ≥98.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis(1-butylpentyl) adipate
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes.
Formule: C₂₄H₄₆O₄
Poids moléculaire: 398.62 g/mol
Point éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00042947
Numéro CAS: 77916-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d9bf9a373dd29bcc95ed5975fc570049719c14&vid=f2d59b974bcd27ad228f5f2155b4f7cc10559d79&prid=web&clid=SAPDAM