Imprimer
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Méthylimidazole, 1-Méthyl-1H-imidazole, N-Méthyl-1H-imidazole, NMI
85994.180EA 32.6 EUR
85994.180 85994.290
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
1-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless to yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.034 - 1.036
Water max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test