Imprimer
Rouge de phénol solution indicateur de pH (pH 6,5 - 8,5)
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
21132 21126
HACH21132EA 29.5 EUR
HACH21132 HACH21126
Rouge de phénol solution indicateur de pH (pH 6,5 - 8,5)
Rouge de phénol
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8