Imprimer
Pipettes - monocanal, mécaniques, à volume fixe/variable, Transferpette® S
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705891 705808 705816 705820 705862 705854 705864 705844 705838 705828 705868 705884 705882 705880 705878 705874 705873 705872 705870 705869 705890 705897 705896 705893 705892 DAKKS705844 DAKKS705862 DAKKS705874 DAKKS705880 DAKKS705882 DAKKS705873 DAKKS705870 DAKKS705878
613-6735EA 849 EUR
613-6735 613-6832 613-6833 613-6834 613-6835 613-6836 613-6837 613-6838 613-6839 613-6840 613-6841 613-6842 613-6843 613-6844 613-6845 613-6846 613-6847 613-6848 613-6849 613-6850 613-6734 613-6739 613-6738 613-6737 613-6736 BRNDDAKKS705844 BRNDDAKKS705862 BRNDDAKKS705874 BRNDDAKKS705880 BRNDDAKKS705882 BRNDDAKKS705873 BRNDDAKKS705870 BRNDDAKKS705878
Pipettes - monocanal, mécaniques, à volume fixe/variable, Transferpette® S
Pipettes Pipetteurs
La pipette à déplacement d'air Transferpette® S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique sur des petits et grands volumes. Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette® S offre une prise en main confortable dans toutes les positions, que vous soyez droitier ou gaucher, ou que vous ayez de grandes ou de petites mains.
  • Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers : Régler le volume, la pipette et éjecter l'embout en toute simplicité
  • Code couleur sur la molette de réglage du volume, la tige et la protection contre le changement de volume
  • De faibles forces de fonctionnement et une course courte assurent un pipetage détendu, même lors de longues séries de pipetage
  • Tige mince pour le prélèvement dans des récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Cône d'embout universel
  • Entièrement autoclavable à 121 °C
La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et protège le volume réglé contre tout ajustement accidentel. Le Transferpette® S est également doté de la technologie Easy Calibration, qui facilite l'étalonnage. L'étalonnage peut être effectué sans outils. Un tableau de compatibilité indique quels embouts s'adaptent à quel dispositif, afin que vous commandiez toujours les embouts de pipette adéquats.