Imprimer
Cyanure de sodium 95,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium cyanure
87056.290EA 63.8 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Cyanure de sodium 95,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Cyanure de sodium
Formule: CNNa
Poids moléculaire: 49.01 g/mol
Point d'ébullition: 1496
Point de fusion: 563.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,08679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test