Imprimer
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique du Cu, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cupferazone, N'1,N'2-Dicyclohexylideneoxalohydrazide, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, Cuprizone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
14690-100G 14690-25G
14690-100GEA 280 EUR
14690-100G 14690-25G
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥99.0% pour détermination spectrophotométrique du Cu, Supelco®
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Cuprizone (Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone) is a physically unstable compound and is a well-known neurotoxic agent.
In the presence of a copper salt, this ligand catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions under mild, aqueous conditions.
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
Poids moléculaire: 278.36 g/mol
Point de fusion: 210…214 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76093ba4d3a0061e297c2b80fc59e8bfcce86434&vid=109545c040198f3292ec6c5bdbfbf8be3d247afc&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c93de7340db204f8060f5c8fdbea6b40264616cd&vid=5195e2ff4346397fe059faa8bb465fe98ab4066e&prid=web&clid=SAPDAM