Imprimer
Tetrabutylammonium benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse électrochimique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
86837-25G 86837-5G
86837-25GEA 479 EUR
86837-25G 86837-5G
Tetrabutylammonium benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse électrochimique, Supelco®
Tetrabutylammonium benzoate
Formule: C₂₃H₄₂NO₂
Poids moléculaire: 363.58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171701
Numéro CAS: 18819-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a38059a0da08fdefdef16aa3d58a41dfbf3b72&vid=778be9ba498b49108c9d7bb8e8bc7f8eac483297&prid=web&clid=SAPDAM