Imprimer
Sodium sulfate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de sodium
80948-50GEA 31.5 EUR
80948-50G 80948-250G
Sodium sulfate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Supelco®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Poids moléculaire: 142,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/06/26837206.jpg