Imprimer
Sodium carbonate 72 mM dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de sodium
72784-1L 72784-2.5L
72784-1LEA 63.1 EUR
72784-1L 72784-2.5L
Sodium carbonate 72 mM dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Poids moléculaire: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
Indice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a792cc3b0a5c53bd8d8a8e3cd57193171b41f&vid=c04334e39dee2f7ffda08bd1059a0c1714af8802&prid=web&clid=SAPDAM