Imprimer
Acide méthanesulfonique ≥99.5% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 176 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Acide méthanesulfonique ≥99.5% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
Poids moléculaire: 96.11 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 20
Point éclair: 189
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM