Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.99995% (base métaux) pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
01934-1LEA 205 EUR
01934-1L
Diméthylsulfoxyde ≥99.99995% (base métaux) pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
Attention: Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/35/26652435.jpg