Imprimer
Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nitric acid : Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
61905-2.5L 61905-1L
61905-2.5LEA 186 EUR
61905-2.5L 61905-1L
Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Nitric acid : Dipicolinic acid
Certifications: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.