Imprimer
Sodium carbonate : Sodium hydroxide concentrée (150 mM : 15 mM) dans l'eau IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38302-1L 38302-2.5L
38302-1LEA 176 EUR
38302-1L 38302-2.5L
Sodium carbonate : Sodium hydroxide concentrée (150 mM : 15 mM) dans l'eau IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16, Supelco®
Sodium carbonate : Sodium hydroxide
Certifications: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.